Få mere at vide
4-Methoxy-5-benzoyloxy-2-bis-benzylethanonephenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-5-benzoyloxy-2-bis-benzylethanonephenol |
| CAS | 1346600-17-6 |
| Molekylær formel | C30H29O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28O4/c1-33-28-19-26(27(31)20-29(28)34-21-24-15-9-4-10-16-24)30(32)25(17-22-11-5-2-6-12-22)18-23-13-7-3-8-14-23/h2-16,19-20,25,31H,17-18,21H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(C(=O)C(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)c(O)cc1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-benzyl-1-(2-hydroxy-5-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.54 |
| Formel vægt | 452.1988 |