Få mere at vide
4'-Methoxy-5,6-benzoflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxy-5,6-benzoflavone |
| CAS | 125240-02-0 |
| Molekylær formel | C20H14O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromen-1-one, NSC 134766 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O3/c1-22-15-9-6-14(7-10-15)19-12-17(21)20-16-5-3-2-4-13(16)8-11-18(20)23-19/h2-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O2)ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 3-(4-methoxyphenyl)benzo[f]chromen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.32 |
| Formel vægt | 302.0943 |