Få mere at vide
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone |
| CAS | 107-70-0 |
| Molekylær formel | C7H14O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | ME 6K, NSC 48083, 2-Methoxy-2-methyl-4-pentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(C)(C)CC(=O)C |
| IUPAC navn | 4-methoxy-4-methylpentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vægt | 130.0994 |