Få mere at vide
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one |
| Smeltepunkt | 130 °C til 134 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1524505 |
| Formel vægt | 113.12 |
| Procent renhed | 99% |