Få mere at vide
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 99%
Artikelnummer. 11304266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304266 1 g 1g
11314266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19344.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69778-83-2 | C5H7NO2 | 113,116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69778-83-2
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.116
MDL nummer MFCD00071564
InChI nøgle TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one, 4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy, 4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on, 4-methoxy-3-pyrroline-2-one
PubChem CID 574769
IUPAC navn 3-methoxy-1,2-dihydropyrrol-5-on
SMIL COC1=CC(=O)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 1 g
Beilstein 1524505
Formel vægt 113.12
Procent renhed 99%