Få mere at vide
4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6305-53-9 |
| Molekylær formel | C18H20O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 41152 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-20-16-10-8-14(9-11-18(19)21-2)12-17(16)22-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-8,10,12H,9,11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(OC)CCC1=CC=C(OC)C(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vægt | 300.14 |