missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-3-nitrophenol, TRC

Artikelnummer. 30474024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474024 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265888500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrophenol
CAS 15174-02-4
Molekylær formel C7H7NO4
Mængde 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-2-nitroanisole
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3
SMIL COc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 169.13
Formel vægt 169.0375
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.