Få mere at vide
4-Methoxy-3-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-nitrophenol |
| CAS | 15174-02-4 |
| Molekylær formel | C7H7NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-nitroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methoxy-3-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vægt | 169.0375 |