Få mere at vide
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30472331
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472331 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3270081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Molekylær formel C8H6N2O3
Mængde 1 g
Synonym 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMIL COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 178.15
Formel vægt 178.0378