Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril, TRC
Product Code. 30482865
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30482865 100 mg
1 options
Product Code. 30482865 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM327008100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Molekylær formel C8H6N2O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMIL COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 178.15
Formel vægt 178.0378