Få mere at vide
4-Methoxy-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30469292
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30469292 25 g
1 options
Artikelnummer. 30469292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32705325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Molekylær formel C8H7NO5
Mængde 25 g
Synonym 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 197.15
Formel vægt 197.0324