missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-3-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-methylphenol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| Formel vægt | 138.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?