missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-3-methylphenol, TRC

Artikelnummer. 30473545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473545 100 mg
30473547 10 mg
30466662 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM336293100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14786-82-4
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.16
IUPAC navn 4-methoxy-3-methylphenol
SMIL COc1ccc(O)cc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-methylphenol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Formel vægt 138.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.