missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 32723-67-4 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (4-Methoxy-3-methylphenyl)formaldehyde, 3-Methyl-4-methoxybenzaldehyde, 3-Methyl-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, 4-Methoxy-3-tolualdehyde, 4-Methoxy-3-methyl-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1C |
| IUPAC navn | 4-methoxy-3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?