Få mere at vide
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| CAS | 861453-11-4 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-3-(3-morpholin-4-ylpropoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.1471 |