Få mere at vide
4-Methoxy-3-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]benzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17910566
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17910566 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17910566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methoxy-3-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]benzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
IUPAC navn 4-methoxy-3-(3-morfolinopropoxy)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 279,1471 g/mol