Få mere at vide
4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridin 1-oxid (omeprazol N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17983976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridin 1-oxid (omeprazol N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole N-Oxide
CAS 176219-04-8
Analyt- eller komponentnavne Omeprazole N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Esomeprazole Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole USP Related Compound E, Omeprazole USP RC E, 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole N-Oxide, Omeprazole Related Compound E, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity E, Esomeprazole Sodium Impurity E, Omeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
IUPAC navn 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 361.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 361,1096 g/mol