Få mere at vide
4-Methoxy-2-pyridincarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30483023
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483023 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30483023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2716702.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Molekylær formel C7H7NO3
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Methoxypicolinic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMIL O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
IUPAC navn 4-Methoxy-2-pyridincarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.04