Få mere at vide
4-Methoxy-2-nitroaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methoxy-d3)-2-nitroaniline |
| CAS | 922730-95-8 |
| Molekylær formel | C7H5D3N2O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitro-4-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vægt | 171.0723 |