Få mere at vide
4-Methoxy-2-nitroaniline(2-Nitro-p-anisidine), TRC
Artikelnummer. 30466575
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30466575 250 mg -
30467648 2.5 g 2.5g
2 options
Artikelnummer. 30466575
Brand: Toronto Research Chemicals TRCN491800250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-96-8
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-p-anisidine
Formel vægt 168.0535
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
IUPAC navn 4-methoxy-2-nitroaniline
Molekylær formel C7 H8 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
SMIL COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline