missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-2-methylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2-methylaniline |
| CAS | 102-50-1 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-2-methylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?