Få mere at vide
4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051673
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051673 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051673 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.220025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 76780-03-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C16H15N3O4S/c1-19-14(16(20)18-13-9-5-6-10-17-13)15(23-2)11-7-3-4-8-12(11)24(19,21)22/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,20)
SMIL COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC navn 4-methoxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 345.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 345.0783 g/mol