missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-2-methyl-5-(methylsulfonyl)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2-methyl-5-(methylsulfonyl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 190367-90-9 |
| Molekylær formel | C30 H26 O10 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H26O10/c1-17-14-24(31)38-22-15-20(12-13-21(17)22)37-30-26(33)27(40-29(35)19-10-6-3-7-11-19)25(32)23(39-30)16-36-28(34)18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23,25-27,30,32-33H,16H2,1H3/t23?,25-,26?,27?,30+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(COC(=O)c4ccccc4)[C@H](O)C(OC(=O)c5ccccc5)C3O)ccc12 |
| IUPAC navn | [(3S,6S)-4-benzoyloxy-3,5-dihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.521 |
| Formel vægt | 546.153 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?