Få mere at vide
4-Methoxy-2(5H)-furanon, 97%
Artikelnummer. 10016303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10016303 25 g Glasflaske 25g
10349300 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10016303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69556-70-3
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00071565
InChI nøgle VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643477
IUPAC navn 3-methoxy-2H-furan-5-on
SMIL COC1=CC(=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2(5H)-furanone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60 °C til 65 °C
Farve Gul
Kogepunkt 130 °C til 131 °C (18,0 mbar)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 240 g/L (20 °C)
Formel vægt 114.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.