missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol |
| CAS | 54344-93-3 |
| Molekylær formel | C11 H16 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| SMIL | COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| IUPAC navn | (4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?