missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30480422
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480422 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM269800250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol
CAS 54344-93-3
Molekylær formel C11 H16 O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3
SMIL COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C
IUPAC navn (4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 180.24
Formel vægt 180.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.