Få mere at vide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol-d3 |
| CAS | 1189501-77-6 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H13 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| IUPAC navn | [2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.26 |
| Formel vægt | 183.1339 |