missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd, TRC

Artikelnummer. 30480099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2697001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Molekylær formel C11 H14 O2
Mængde 1 g
Synonym Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMIL COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
IUPAC navn 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.