Få mere at vide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30473820
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30473820 5 g
1 options
Artikelnummer. 30473820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2697005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Molekylær formel C11 H14 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMIL COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
IUPAC navn 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.0994