Få mere at vide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde-d3 |
| CAS | 1216683-89-4 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H11 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3,6-Trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde, 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde-d3, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde-d3, 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C |
| IUPAC navn | 2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.25 |
| Formel vægt | 181.1182 |