Få mere at vide
4-Methoxy-1-naftosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-1-naphthoic Acid |
| CAS | 13041-62-8 |
| Molekylær formel | C12H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methoxynaphthalen-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vægt | 202.063 |