Få mere at vide
4-Methoxy-1-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30481769
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481769 1 g
1 options
Artikelnummer. 30481769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2647501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Molekylær formel C12H10O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMIL COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC navn 4-methoxynaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.063