Få mere at vide
4-Methoxy-1,3-phenylendiamin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320608
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320608 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320608 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15081900AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril