Få mere at vide
4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10487622
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487622 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10591122 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10526124 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10487622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00345CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 177995-40-3
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
MDL nummer MFCD03407354
InChI nøgle YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
IUPAC navn 4-methoxy-1,2-benzoxazol-3-amin
SMIL COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%