Få mere at vide
4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate |
| CAS | 1797106-48-9 |
| Molekylær formel | C6 H14 O5 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Busulfan Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5S2/c1-12(7)10-5-3-4-6-11-13(2,8)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 4-methylsulfinyloxybutyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.302 |
| Formel vægt | 230.028 |