Få mere at vide
4-(methansulfonamido)benzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710719 5 g
17700719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17710719 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469660050
Tekniske data
Alpha vektor METHANESULFONAMIDOBENZOICACID
Kemisk navn eller materiale 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid
CAS 7151-76-0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8 H9 N O4 S
MDL nummer 00025052
Mængde 5 g
Synonym 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 215.23
Fysisk form Pulver