missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-methanesulfinylbutanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methanesulfinylbutanenitrile |
| CAS | 61121-65-1 |
| Molekylær formel | C5H9NOS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)CCCC#N |
| IUPAC navn | 4-methylsulfinylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.19 |
| Formel vægt | 131.0405 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?