Få mere at vide
4-Mercaptopyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptopyridine |
| CAS | 4556-23-4 |
| Molekylær formel | C5H5NS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Pyridinethiol, 4-Thiopyridine, 4-Sulfanylpyridine, NSC 76036 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NS/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| SMIL | Sc1ccncc1 |
| IUPAC navn | Pyridin-4-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.16 |
| Formel vægt | 111.0143 |