Få mere at vide
4-Mercaptopyridin, 96%
Artikelnummer. 10717123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10717123 1 g Glasflaske 1g
10266020 10 g Glasflaske 10g
10609843 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717123 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164710010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 4556-23-4 | C5H5NS | 111,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4556-23-4
Molekylær formel C5H5NS
Molekylvægt (g/mol) 111.16
MDL nummer MFCD00006422
InChI nøgle FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
PubChem CID 2723889
SMIL S=C1C=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptopyridine
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182 °C til 189 °C
Farve Brun eller grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)SH
Mængde 1 g
Beilstein 21, II, 35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, toluen, methanol og ethanol
IUPAC navn 1,4-dihydropyridin-4-thion
Formel vægt 111.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercaptopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.