Få mere at vide
4-Mercaptophenylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30479658
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30479658 1 g
1 options
Artikelnummer. 30479658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2545501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptophenylacetic Acid
CAS 39161-84-7
Molekylær formel C8 H8 O2 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 2-(4-sulfanylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.21
Formel vægt 168.0245