Få mere at vide
4-Mercaptophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11486630
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486630 1 g 1g
11496630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27658.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39161-84-7 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt til fremstilling af nye antiinflammatoriske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et nyttigt syntetisk mellemprodukt til
fremstilling af nye antiinflammatoriske midler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i dichlormethan
, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39161-84-7
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00797617
InChI nøgle ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenylacetic acid, 2-4-mercaptophenyl acetic acid, 2-4-sulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-phenyl-acetic acid, acmc-20amfq, 4-mercaptobenzeneacetate, 4-mercapto-phenylacetic acid, 4-mercaptophenyl acetic acid, 4-mercapto-phenyl acetic acid
PubChem CID 3390511
IUPAC navn 2-(4-sulfanylphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptophenylacetic acid
Smeltepunkt 105°C to 110°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%