Få mere at vide
4-Mercaptophenol, TRC
Artikelnummer. 30483065
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483065 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM254420100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 100 mg
Synonym p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 4-sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 126.18
Formel vægt 126.0139