Få mere at vide
4-Mercaptophenol, TRC
Artikelnummer. 30474043
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474043 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2544201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 1 g
Synonym p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 4-sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 126.18
Formel vægt 126.0139