Få mere at vide
4-Mercaptophenol, 98%
Artikelnummer. 10603393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603393 5 g Glasflaske 5g
10273052 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370630050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-89-8
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00004850
InChI nøgle BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC navn 4-sulfanylphenol
SMIL OC1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercaptophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 35°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SHC6H4OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 5790
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Formel vægt 126.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercaptophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Mercaptophenol