Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptophenol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 33 °C til 35 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 149 °C til 150 °C (25,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |