Få mere at vide
4-Mercaptocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptocinnamic Acid |
| CAS | 28995-22-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7/h1-6,12H,(H,10,11)/b6-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(S)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-sulfanylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.22 |
| Formel vægt | 180.0245 |