missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Mercaptocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptocinnamic Acid |
| CAS | 28995-22-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7/h1-6,12H,(H,10,11)/b6-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(S)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-sulfanylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.22 |
| Formel vægt | 180.0245 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?