Få mere at vide
4-Mercaptobenzyl Alcohol, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptobenzyl Alcohol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| Formel vægt | 140.0296 |