Få mere at vide
4-Mercaptobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptobenzonitrile |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H |