Få mere at vide
4-Mercaptobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Mercaptobenzaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| Formel vægt | 138.0139 |